Stampa…
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: ethene, platinum, triphenylphosphane
369360010 369362500
ACRO369360010EA 270 EUR
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formula: C₃₈H₃₄P₂Pt
Peso molecolare: 747,722 g/mol
Punto di fusione: 127…131 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012028
CAS Number: 12120-15-9
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)