Stampa…
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
369330050 369330250 369331000
ACRO369330050EA 47 EUR
ACRO369330050 ACRO369330250 ACRO369331000
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formula: C₆H₁₀Cl₃NO
Punto di ebollizione: 64…66 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,222 g/cm³
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077410
CAS Number: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %