Stampa…
Ammoniaca 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
368381000 368380010
368381000.EA 104 EUR
368381000. 368380010.
Ammoniaca 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Ammoniaca
Formula: NH₃
Peso molecolare: 17,03 g/mol
Punto di ebollizione: -33 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: -77 °C
Densità: 1,023 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011418
CAS Number: 7664-41-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤1 % (K.F.)
Strength 0.4 to 0.6 M