Stampa…
3-Amino-2-pyridone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
360710010 360710050
ACRO360710010EA 33.3 EUR
ACRO360710010 ACRO360710050
3-Amino-2-pyridone 97%
3-Amino-2-pyridone
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 118…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411556
CAS Number: 33630-99-8
Visualizza i codici
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %