Stampa…
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine
360660010 360660050
ACRO360660010EA 78.9 EUR
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,028 g/mol
Punto di fusione: 117…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427651
CAS Number: 896160-69-3
Visualizza i codici
Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %