Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formula:
C₁₀H₂₀B₂O₄ Peso molecolare: 225.89 g/mol Punto di fusione: 178…183 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093062 CAS Number: 201733-56-4 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |