Stampa…
Orotic acid, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
352880100 352881000
ACRO352880100EA 36.7 EUR
ACRO352880100 ACRO352881000
Orotic acid, anidro 98%
Orotic acid
Formula: C₅H₄N₂O₄
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006027
CAS Number: 65-86-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %