Stampa…
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
348382500 348380010
ACRO348382500EA 82 EUR
ACRO348382500 ACRO348380010
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,17 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (11 mmHg)
Densità: 0,933 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191745
CAS Number: 69500-64-7
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.5° to +20.5° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)