(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀N₂O Punto di fusione: 125…129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06799064 CAS Number: 6485-67-2 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -110° to -120° (20°C, 589 nm) (c=0.55, EtOH) |