Stampa…
Trimetil borato 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
346121000 346128000
346121000.EA 37.8 EUR
346121000. 346128000.
Trimetil borato 99%, AcroSeal®
Trimetil borato
Formula: C₃H₉BO₃
Peso molecolare: 103,91 g/mol
Punto di ebollizione: 68…69 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,915 g/cm³
Flash Pt: –8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008346
CAS Number: 121-43-7
UN: 2416
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %