Stampa…
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
313380100 313380500
ACRO313380100EA 65.9 EUR
ACRO313380100 ACRO313380500
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane 95%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Formula: C₆H₁₂ClNSi
Peso molecolare: 161,70 g/mol
Punto di ebollizione: 230…235 °C (760 mmHg)
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001969
CAS Number: 18156-15-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %