Stampa…
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
313300100 313300500
ACRO313300100EA 60 EUR
ACRO313300100 ACRO313300500
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Bis(trimethylsilyl)malonate
Formula: C₉H₂₀O₄Si₂
Punto di ebollizione: 63…66 °C (1 mmHg)
Densità: 0,972 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009631
CAS Number: 18457-04-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %