Stampa…
Phenylmaleic anhydride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
310400010 310400100
ACRO310400010EA 27.4 EUR
ACRO310400010 ACRO310400100
Phenylmaleic anhydride 99%
Phenylmaleic anhydride
Formula: C₁₀H₆O₃
Peso molecolare: 174.16 g/mol
Punto di ebollizione: 122…125 °C (.2Torr)
Punto di fusione: 119…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015472
CAS Number: 36122-35-7
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥98.5 %