Stampa…
N-Methylphthalimide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylisoindoline-1,3-dione
305100050 305100250 305101000
ACRO305100050EA 20.8 EUR
ACRO305100050 ACRO305100250 ACRO305101000
N-Methylphthalimide 98%
N-Methylphthalimide
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di ebollizione: 286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 129…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023063
CAS Number: 550-44-7
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 136 °C
HPLC ≥97.5 %