Stampa…
L-Lisina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: L(+)-Lisina, H-Lys-OH
303341000 303345000
ACRO303341000EA 110 EUR
ACRO303341000 ACRO303345000
L-Lisina 98%
L-Lisina
Formula: C₆H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 214…216 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064433
CAS Number: 56-87-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)