Stampa…
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
303220010 303220050
ACRO303220010EA 39.7 EUR
ACRO303220010 ACRO303220050
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid 98%
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Peso molecolare: 235,65 g/mol
Punto di ebollizione: 256…258 °C (760 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012375
CAS Number: 1205-30-7
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 263 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure