N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₆BF₄N₃O₃ Punto di fusione: 194…200 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077875 CAS Number: 105832-38-0 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 13.40 to 14.52 % (N) |