2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₁BrO₂ Punto di ebollizione: 67…70 °C (2,8 mmHg) Densità: 1,431 g/cm³ Flash Pt: 97 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00006567 CAS Number: 33884-43-4 |
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |