Stampa…
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran
295060050 295060250 295061000
ACRO295060050EA 41.8 EUR
ACRO295060050 ACRO295060250 ACRO295061000
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Punto di ebollizione: 63…65 °C (9 mmHg)
Densità: 0,997 g/cm³
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006604
CAS Number: 6089-04-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %