Stampa…
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
291700010 291700050
ACRO291700010EA 192 EUR
ACRO291700010 ACRO291700050
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Tris(trimethylsilyl)phosphine
Formula: [(CH₃)₃Si]₃P
Peso molecolare: 250,541 g/mol
Punto di ebollizione: 243…244 °C
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 0,86 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00015487
CAS Number: 15573-38-3
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %