Stampa…
Piridina 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Azabenzene, Azine
290860010 290860025 290860100 290861000
ACRO290860010EA 136 EUR
ACRO290860010 ACRO290860025 ACRO290860100 ACRO290861000
Piridina 99+% per analisi
Piridina
Formula: C₅H₅N
Peso molecolare: 79,1 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,978 g/cm³
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=4dd777898dab797af543d515c922305f3cae5381&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %