Stampa…
DL-Isoserine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
279670010 279672500
ACRO279670010EA 201 EUR
ACRO279670010 ACRO279672500
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Formula: C₃H₇NO₃
Peso molecolare: 105,09 g/mol
Punto di fusione: 235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008138
CAS Number: 565-71-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %