Potassio idrossido 1 N in water
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di potassio, Potassa caustica
278400010
278400025
278400250
ACRO278400010EA
31.3
EUR
ACRO278400010
ACRO278400025
ACRO278400250
Potassio idrossido 1 N in water
Potassio idrossido
Formula:
KOH Peso molecolare: 56,11 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg) Densità: 1,05 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003553 CAS Number: 1310-58-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 1 N Exact strength on the certificate of analysis |