Stampa…
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
278220010 278220050
ACRO278220010EA 61.5 EUR
ACRO278220010 ACRO278220050
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Formula: C₄Br₂N₂O₄S
Peso molecolare: 331,94 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015537
CAS Number: 52431-30-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥94 %