Stampa…
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 1380 EUR
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES)
Formula: C₆H₁₃NO₄S
Peso molecolare: 195,24 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006181
CAS Number: 4432-31-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)