Stampa…
Potassio cloruro 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
268960250 268961000
ACRO268960250EA 104 EUR
ACRO268960250 ACRO268961000
Potassio cloruro 99.999% (trace metals basis)
Potassio cloruro
Formula: KCl
Punto di ebollizione: 1420 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 770 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm