Stampa…
Lithium acetate, anidro 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
268640010 268640050
ACRO268640010EA 204 EUR
ACRO268640010 ACRO268640050
Lithium acetate, anidro 99%, extra puro
Lithium acetate
Formula: H₃CCOOLi
Punto di fusione: 280…285 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013057
CAS Number: 546-89-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)