Stampa…
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 61.1 EUR
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimethylbutyraldehyde
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 104…106 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 0,798 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042807
CAS Number: 2987-16-8
UN: 1989
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %