Stampa…
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Magnesium,chloroethenyl-
252598000 252591000
252598000.EA 460 EUR
252598000. 252591000.
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium chloride
Formula: C₂H₃ClMg
Peso molecolare: 86,801 g/mol
Punto di ebollizione: 66 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013594
CAS Number: 3536-96-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution
Titration Active base 1.68 to 1.72 M