Stampa…
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: cis-Cyclohexane-1,2-diamine, (±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
248660010 248660050
ACRO248660010EA 72 EUR
ACRO248660010 ACRO248660050
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
cis-1,2-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C (14mbar)
Densità: 0,952 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063746
CAS Number: 1436-59-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %