Stampa…
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
248210020 248210100
ACRO248210020EA 49.1 EUR
ACRO248210020 ACRO248210100
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Methyl-6-methylnicotinate
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 108…110 °C (22,5 mmHg)
Punto di fusione: 31…37 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006340
CAS Number: 5470-70-2
Visualizza i codici
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %