Stampa…
meso-Hydrobenzoin 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
247680050 247680250
ACRO247680050EA 67.5 EUR
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Peso molecolare: 214,26 g/mol
Punto di fusione: 136…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064253
CAS Number: 579-43-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %