Propyl chloroformate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
245291000
245290250
ACRO245291000EA
182
EUR
ACRO245291000
ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Formula:
C₄H₇ClO₂ Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,09 g/cm³ Flash Pt: 16 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000649 CAS Number: 109-61-5 UN: 2740 ADR: 6.1,I |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |