2,5-Dihydrofuran 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
244780250
244781000
ACRO244780250EA
58.9
EUR
ACRO244780250
ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Formula:
C₄H₆O Punto di ebollizione: 66…67 °C (760mbar) Densità: 0,92 g/cm³ Flash Pt: –016 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003219 CAS Number: 1708-29-8 UN: 3271 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |