Stampa…
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
243790250 243791000 243795000
ACRO243790250EA 67 EUR
ACRO243790250 ACRO243791000 ACRO243795000
2-Hydroxypyridine-N-oxide 97%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Formula: C₅H₅NO₂
Punto di fusione: 147…152 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006195
CAS Number: 13161-30-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %