5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
243640010
243640050
ACRO243640010EA
24.1
EUR
ACRO243640010
ACRO243640050
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Formula:
C₅H₃BrO₂S Punto di fusione: 140…144 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079725 CAS Number: 7311-63-9 |
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 141 to 145 °C |
HPLC | ≥96.0 % |