3-Methyl-3-oxetanemethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 122 °C (70 mmHg) Densità: 1,034 g/cm³ Flash Pt: 97 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00010273 CAS Number: 3143-02-0 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |