Stampa…
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
240575000 240570025 240571000
ACRO240575000EA 317 EUR
ACRO240575000 ACRO240570025 ACRO240571000
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 98%
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formula: C₄₀H₈₀NO₈P
Punto di fusione: 229…229,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036903
CAS Number: 63-89-8
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +6° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥97.5 %