Stampa…
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
235420500 235422500
ACRO235420500EA 178 EUR
ACRO235420500 ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formula: C₁₀H₉BrO
Densità: 1,45 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019227
CAS Number: 6952-89-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %