Stampa…
Nitrofurantoin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
229380100 229380250 229381000
ACRO229380100EA 26.5 EUR
ACRO229380100 ACRO229380250 ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Formula: C₈H₆N₄O₅
Peso molecolare: 238,16 g/mol
Punto di fusione: 268 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003224
CAS Number: 67-20-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %