Aflatoxin B1, crystalline
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₇H₁₂O₆ Punto di fusione: 268…269 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00869647 CAS Number: 1162-65-8 UN: 3462 ADR: 6.1,I |
Appearance | White to yellow Powder |
Solubility | (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow |
HPLC | ≥98 % |