Stampa…
Cromo 99+%, in polvere, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
225491000 225495000
ACRO225491000EA 63.3 EUR
ACRO225491000 ACRO225495000
Cromo 99+%, in polvere, puro
Cromo
Formula: Cr
Punto di ebollizione: 2642 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1857 °C
Densità: 7,2 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Grey Metallic powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %