Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
Formula:
CCl₂OS Punto di ebollizione: 98…100 °C (760 mmHg) Densità: 1,58 g/cm³ Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000703 CAS Number: 2757-23-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |