Stampa…
2-Pentanone 99+%, AcroSeal®, purified by redistillation
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
224130010 224131000
224130010.EA 193 EUR
224130010. 224131000.
2-Pentanone 99+%, AcroSeal®, purified by redistillation
2-Pentanone
Formula: C₅H₁₀O
Punto di ebollizione: 100…103 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0,809 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009400
CAS Number: 107-87-9
UN: 1249
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA