Stampa…
2-Propanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isopropylsulphonyl chloride
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 43.5 EUR
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
2-Propanesulphonyl chloride 97%
2-Propanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₇ClO₂S
Peso molecolare: 142,61 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C (45 mmHg)
Punto di fusione: –47 °C
Densità: 1,273 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007453
CAS Number: 10147-37-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %