Stampa…
Potassio perclorato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
221371000 221375000
ACRO221371000EA 28.6 EUR
ACRO221371000 ACRO221375000
Potassio perclorato ACS
Potassio perclorato
Formula: ClKO₄
Punto di fusione: 400 °C (dec.)
Densità: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011362
CAS Number: 7778-74-7
UN: 1489
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %