Stampa…
Ammonio acetato 98+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
219990500 219992500
ACRO219990500EA 81.1 EUR
ACRO219990500 ACRO219992500
Ammonio acetato 98+% per HPLC
Ammonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Peso molecolare: 77.08 g/mol
Punto di fusione: 114 °C
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013066
CAS Number: 631-61-8
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 6.5 to 7.5 (5% soln.in water)
Titration with HClO4 ≥98.0 %