Stampa…
Alloxan monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
215370250 215370100 215371000
ACRO215370250EA 74.2 EUR
ACRO215370250 ACRO215370100 ACRO215371000
Alloxan monohydrate 98%
Alloxan monohydrate
Formula: C₄H₄N₂O₅
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006031
CAS Number: 2244-11-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %