Stampa…
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
214460010 214460050
ACRO214460010EA 32.5 EUR
ACRO214460010 ACRO214460050
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₄F₆O₂
Peso molecolare: 258,12 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 137,7…138.6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000376
CAS Number: 24821-22-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %