Stampa…
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: i-Propylmagnesium chloride
212851000 212858000
212851000.EA 56.1 EUR
212851000. 212858000.
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride
Formula: C₃H₇ClMg
Peso molecolare: 102.84 g/mol
Punto di ebollizione: 62.4 °C (899.8hPa)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 0.97 g/cm³
Flash Pt: –27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000466
CAS Number: 1068-55-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to grey to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.80 to 2.20 M